Learn More
Thermo Scientific™ Particle Certified Glass Containers
Protégez la qualité de vos produits ou de vos échantillons de laboratoire en salle blanche grâce aux récipients en verre certifiés à faible teneur en particules.
Marque: Thermo Scientific™ 123-80A/LP
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Protégez la qualité de vos produits ou de vos échantillons de laboratoire. Les récipients en verre certifiés à faible teneur en particules Thermo Scientific™ sont testés et certifiés afin de répondre aux critères de faible teneur en particules, étant assemblés de manière à contenir seulement 5 particules par millilitre > 0,5 microns. Une variante de ces récipients certifiés à faible teneur en particules est disponible dans un grand format. Les récipients non standard peuvent être nettoyés sur mesure sur demande.
Principales caractéristiques :- Verre de classe 100/10
- Un certificat d’analyse est fourni avec chaque expédition
- Disponible en transparent ou ambré
- Assemblage avec des bouchons en polypropylène à faible relargage avec revêtement en PTFE chimiquement inerte et ne contenant pas d’adhésifs
- Flacons individuels conditionnés dans des poches doubles afin de préserver leur intégrité jusqu’au point d’utilisation
- Bidons de 4 l adaptés aux expéditions de substances dangereuses associés à un conditionnement combiné
Recommandé dans les cas suivants :
Applications à faible teneur en particules
Spécification
80 oz., 2500mL | |
80 oz. | |
Amber glass wide mouth packer bottle with closure | |
4 | |
139.7mm | |
70-400 mm | |
9.375 in. | |
Wide |
2500 mL | |
Amber | |
Glass | |
5.5 in. | |
PTFE | |
Polypropylene, Low-shedding | |
238.13 mm |