Learn More
3M™ Filtre à particules, P2 R, 2128
Description
Pour une protection respiratoire contre les particules solides et liquides, une réduction du niveau de nuisance des vapeurs organiques et des gaz acides, ainsi qu’une protection contre l’ozone jusqu’à 10 × VLE, utilisez des filtres à particules 3M™ 2128. Ils sont suffisamment adaptables pour pouvoir être utilisés avec toute notre gamme de demi-masques et masques complets réutilisables, afin de travailler en toute sécurité dans des environnements dangereux. Nos filtres P2 R légers allient protection et confort. Ils offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre lorsqu’ils sont insérés dans votre masque, et grâce à leur petite taille, ils s’adaptent confortablement sous les boucliers de soudage. Ils peuvent être rapidement et facilement mis en place et peuvent être utilisés avec n’importe quel masques réutilisables 3M™ avec un système de raccord à baïonnette.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 143 : 2000, homologué CE |
| Type de connexion | Baïonnette |
| Description | 10 x la valeur limite d’exposition aux vapeurs organiques / gaz acide en dessous de la valeur limite d’exposition, particules solides et liquides. Plus de protection contre l’ozone |
| Couleur | Blanc |
| Type de filtre | P2R |
| Type de produit | Filtre anti-particules |
| À utiliser avec (équipement) | Demi-masques et masques complets |
| Quantité | 1 paire |