Learn More
Erlab™ Filtre à particules
Le filtre à particules Erlab™ peut être utilisé avec une gamme de hottes filtrantes et d’armoires de stockage.
Marque: Erlab™ I1019000001
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
- Filtre HP, HEPA H14 : Cette technologie de filtration emprisonne les particules de plus de 0,3 μm pour optimiser les performances de vie du filtre HEPA H14
- À utiliser avec des poudres
Spécification
HEPA H14 | |
CaptairFlex XLS 633 |