Learn More
Microspec™ Pipette Pasteur
Dispositif utilisé pour le transfert de petites quantités de liquides
31.50€ - 43.35€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Calibré | Non |
Graduée | Oui |
Quantité | 500 |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) de distribution | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) de distribution | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16625452
|
Microspec™
AC1 |
1 ml | Non stérile |
31.50€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16655452
|
Microspec™
AC2 |
1 ml | Stérile |
36.25€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16635452
|
Microspec™
AC15 |
3 ml | Non stérile |
34.21€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16645452
|
Microspec™
AC16 |
3 ml | Stérile |
43.35€
500 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Conditionnement en vrac de 500. Disponibles en version stérile ou non stérile.Spécification
Non autoclavable | |
Oui | |
Oui |
Non | |
500 |