Learn More
Intelsius™ PathoPak
PathoPak sample transport packaging is certified for Category A and B shipments, meeting IATA, ADR, and CFR 49 (DOT) transport regulations, providing protection for your samples regardless of their specimen classification.
182.71€ - 195.20€
Spécification
Certifications/Conformité UN3373
Type Sample Transport Packaging
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité Charge Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Charge Prix Quantité et disponibilité  
15645609
Afficher les documents Détails de la promotion
Intelsius™
PP011
1 L 90 x 170 mm (3.5 x 6.7 in.)
195.20€
20 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12944007
Afficher les documents Détails de la promotion
Intelsius™
PP013
3 L 125 x 255 mm (4.9 x 10.0 in.)
182.71€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-06-2024
Description
  • A Strong, durable and highly protective shipping solution for UN3373 category B biological samples.
  • Suitable for shipping a wide range of primaries including:
    • Blood Tubes
    • Specimen Containers
    • Swabs
  • Components Supplied:
    • 95kPa IATA compliant secondary rigid pressure vessel
    • Outer carton printed in compliance with transport regulations
    • Absorbent
    • Bubble wrap
    • Infectious class label
    • Security Seal label
Spécification
Spécification
UN3373
Sample Transport Packaging