Learn More
Intelsius™ PathoSorb Absorbent Pouch
Protect and separate sample vials with this PathoSorb Absorbent sample Pouch.
116.89€ - 139.68€
Spécification
Certifications/Conformité | UN3373, UN2900, UN2814 |
---|---|
Type | Absorbent Sample Pouch |
Code produit | Marque | Capacité | Dimensions (L x l) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Dimensions (L x l) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17308589
|
Intelsius™
AB005 |
152 mL | 225 x 125 mm (8.9 x 4.9 in.) | 4 Bays |
116.89€
200 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17328589
|
Intelsius™
AB008 |
215 mL | 325 x 125 mm (12.8 x 4.9 in.) | 6 Bays |
139.68€
200 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Keeps sample tubes safe and secure
- Lint free
- Suitable in supporting UN3373 Category B and UN2900/UN2814 Category A transport regulations
Spécification
UN3373, UN2900, UN2814 | |
Absorbent Sample Pouch |