Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Patrick
Product Code. 15938941
Click to view available options
Dimensions:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 paire
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15938941
Brand: Emma Safety Footwear MM73084641
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Un choix idéal lorsqu’une protection optimale des pieds est nécessaire. Une plaque en acier solide dans la semelle et une tige en cuir résistant protègent les pieds contre les risques imprévus. Parfaitement équilibré, le maintien de la voûte plantaire anatomique garde les pieds ajustés et frais.
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
  • Construction en cuir pleine fleur
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
  • Argent purifié Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
  • Sanitized
Specifications
Certifications/Conformité EN ISO 20345:2011
Type de bouchon Lacets
Couleur Noir
Conception Patrick
Matériau de revêtement Argent purifié Hydro-Tec™
Matériau Cuir
Dimensions 41
Matériau au niveau des orteils Acier