missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Patritumab Recombinant Monoclonal Antibody

Description
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Patritumab has been used in trials studying the treatment of LUNG CANCER, Solid Tumors, Neoplasms by Site, Head and Neck Neoplasms, and Non-small Cell Lung Cancer, among others.
Spécification
Spécification
| Antigène | Patritumab |
| Applications | ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 |
| Alias de gène | AMG888; U3-1287 |
| Espèces hôtes | Human |
| Méthode de purification | Protein A |
| Quantité | 100 μg |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?