missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PAXIP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15546192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15546192 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15546192 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA543699

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: MFDDSSDSSP EKQERNLNWT PAEVPQLAAA KRRLPQGKEP GLINLCANVP Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 79%.

This gene is a member of the paired box gene family and encodes a nuclear protein with six BRCT domains. This protein plays a critical role in maintaining genome stability, condensation of chromatin and progression through mitosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PAXIP1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Expression PAXIP1
Numéro d’ordre du gène Q6ZW49
Alias de gène CAGF28; CAGF29; D5Ertd149e; fa04b06; FLJ41049; PACIP1; PAX interacting (with transcription-activation domain) protein 1; PAX interacting protein 1; PAX transactivation activation domain-interacting protein; PAX transcription activation domain interacting protein 1 like; PAX-interacting protein 1; PAX-interacting protein 1-like protein; Paxip1; PAXIP1L; protein encoded by CAG trinucleotide repeats; PTIP; TNRC2; wu:fa04b06; zgc:92593
Symboles de gène(s) PAXIP1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human PAXIP1 (aa 248-297).
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 22976
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.