Learn More
PBS 10X, MP Biomedicals™
Code produit. 11407130 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11407130 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 11407130 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 11PBS10X02
PBS 10X Rnase, Dnase, sans protéase, filtration par 0,2 μm de PTFE.
  • Le tampon PBS 10 X est idéal pour maintenir un pH constant et, puisqu’il est isotonique et non toxique pour les cellules, il peut être utilisé dans une grande variété d’applications biologiques.
  • Le PBS 10X est fréquemment utilisé comme tampon de lavage et de dilution et sert également à prendre un spectre de référence lors de la mesure de l’adsorption des protéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1,06 g/ml
À utiliser avec (application) Convient à la culture cellulaire
pH 7,4
Forme physique Liquide
Quantité 1 L