Learn More
MP Biomedicals™ Solution saline tamponnée au phosphate de Dulbecco (10X) sans calcium et magnésium
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500mL
Conditionnement:
500mL
Description
La solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco 10X est une solution mère utilisée pour préparer le D-PBS 1X dans l’eau de qualité culture cellulaire.Le D-PBS est utilisé pour laver les cellules pendant la préparation et le transfert en série.Le tampon phosphate maintient le pH dans la plage physiologique.Le calcium et le magnésium facilitent la liaison cellulaire et l’agrégation.La formule DPBS, sans ces ions, peut être utilisée pour laver et rincer les cellules en suspension.Utilisé pour laver les cellules pendant la préparation et le transfert en série.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dulbecco PBS |
| Concentration | 10X |
| pH | 6,5 à 7,5 |
| Forme physique | Solution |
| Quantité | 500mL |
| Formule | Liquide (10X) de sels inorganiques liquides : Chlorure de potassium [kCl] : 2 000,00 mg/l ; Phosphate de potassium monobasique [KH2PO4] : 2 000,00 mg/l ; chlorure de sodium [NaCl] : 80 000,00 mg/l ; phosphate de sodium dibasique [Na2HPO4] : 11 500,00 mg/l |
| Stérilité | Stérile |
| Comprend | Sans calcium, sans magnésium |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.