Learn More
PBS, (Liq. PBS 1X, sans calcium et magnésium, 500 ml, MP Biomedicals
Code produit. 11454835 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 11454835
Marque: MP Biomedicals 091860454