Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,2
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7076138
Click to view available options
Quantité:
500 ml
10 x 500 ml
Conditionnement:
10 PCS
500mL
Code produit. 11530546
Marque: Gibco™ 20012019
PBS, pH 7.2
La solution saline dans un tampon phosphate (PBS) est une solution saline équilibrée qui est utilisée pour une grande variété d’applications de culture cellulaire, telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs. La solution PBS est formulée sans calcium ni magnésium pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules.
Nous proposons diverses formulations de PBS Gibco™ pour un éventail d’applications de culture cellulaire.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La PBS Gibco™ est fabriquée sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu PBS Gibco™ fabriqué sur notre site situé en Écosse (70011-036). Ce site est également homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 7,2
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Comprend Sans pyruvate de sodium
Osmolalité 280 à 320 mOsm/kg