Learn More
Gibco™ PBS, pH de 7,4
Code produit. p-7076139
Click to view available options
Quantité:
500 mL
5 L
10 L
10 x 500 ml
Conditionnement:
10 pièces
10L
500mL
5L
Code produit. 11593377
Marque: Gibco™ 10010015
Solution saline équilibrée utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs.
Gibco Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4, is a balanced salt solution widely used in various cell culture applications. This product is specifically formulated without calcium, magnesium, and phenol red, making it ideal for a range of laboratory procedures.
  • Solution saline équilibrée utilisée pour une variété d’applications de culture cellulaire
  • Cette PBS (solution saline dans un tampon phosphate) est formulée sans calcium ni magnésium pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 7,3 à 7,5
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Stérilité Stérilisation par filtration
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalité 280 à 315 mOsm/kg
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.