Learn More
Bohlender™ Bouchons à vis à revêtement en silicone
Click to view available options
Matériau:
TP220
Description
- Construction TP220
- Revêtu de silicone
- GL-18
- Rouge
- Sans orifice central
Spécification
Joint de fermeture | Silicone |
Matériau du bouchon | TP 220 |
Couleur | Rouge |
À utiliser avec (application) | Pour la fermeture des flacons et récipients avec filetages GL |
Matériau | TP220 |
Plage de températures (métrique) | ndash;42 à 180deg;C |
Filetage (métrique) | GL 18 |