missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PCDH20 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 16311515
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16311515 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16311515 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA584560

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: GAEWNPPLSF SLASRGLSGQ YVTLDNRSGE LHTSAQEIDR EALCVEGGGG TAWSGSVSIS SSPSDSCLLL LDVLVLPQEY FRFV Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 88%, Mouse - 86%.

This gene belongs to the protocadherin gene family, a subfamily of the cadherin superfamily. This gene encodes a protein which contains 6 extracellular cadherin domains, a transmembrane domain and a cytoplasmic tail differing from those of the classical cadherins. Although its specific function is undetermined, the cadherin-related neuronal receptor is thought to play a role in the establishment and function of specific cell-cell connections in the brain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PCDH20
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Concentration 0.1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression PCDH20
Numéro d’ordre du gène Q8N6Y1
Alias de gène C630015B17Rik; PCDH13; PCDH20; protocadherin 13; protocadherin 20; protocadherin-13; Protocadherin-20
Symboles de gène(s) PCDH20
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to Human PCDH20. Recombinant protein control fragment (Product #RP-108475).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 64881
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.