Learn More
BRAND™ Bouchons PCR 12 barrettes
Fabriqués à partir de lubrifiants polypropyle sans lubrifiants ou additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons. Les bouchons pour 12 barrettes PCR sont autoclavables et exempts de RNase, de DNase et ADN. Les bouchons sont bombés et disponibles dans une variété de couleurs pour l’identification des échantillons.
Marque: BRAND™ 781290
51.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 2.49480kg
Description
Fabriqués à partir de plastiques vierges de haute qualité pour des résultats excellents et reproductibles dans la plupart des applications de PCR et fabriqués sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons.- Autoclavables
- Exempt de RNase, de DNase et d’ADN
- Tous les bouchons à 12 barrettes sont bombés et disponibles dans une variété de couleurs pour l’identification des échantillons
Spécification
Transparent | |
Domed | |
Oui | |
Autoclavables |
Tubes PCR | |
Polypropylène | |
Oui | |
Barrette de bouchons pour tubes |