Learn More
BRAND™ Bouchons PCR 12 barrettes
Fabriqués à partir de lubrifiants polypropyle sans lubrifiants ou additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons. Les bouchons pour 12 barrettes PCR sont autoclavables et exempts de RNase, de DNase et ADN. Les bouchons sont bombés et disponibles dans une variété de couleurs pour l’identification des échantillons.
Marque: BRAND™ 781293
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
Manufactured from high-quality virgin plastics for excellent, reproducible results in most PCR applications, and are manufactured without lubricants or chemical additives that can contaminate reagents and samples.- Autoclavable
- RNase-, DNase-, and DNA-free
- All 12-Strip caps are domed and available in a variety of colors for sample identification
Spécification
Green | |
Domed | |
Yes | |
Autoclavable |
PCR tubes | |
Polypropylene | |
Yes | |
Tube Strip Cap |