Learn More
BRAND™ Bouchons PCR 8 barrettes
Fabriqués en PP sans lubrifiants ni additifs chimiques pouvant contaminer les réactifs et les échantillons.Les bouchons PCR à barrettes de 8 sont autoclavables et exempts de RNase, DNase et ADN. Les bouchons bombés sont disponibles dans une variété de couleurs pour l’identification des échantillons.
Marque: BRAND™ 781342
31.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 2.38140kg
Description
Fabriqués à partir de plastiques vierges de haute qualité pour des résultats excellents et reproductibles dans la plupart des applications de PCR et fabriqués sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons.- Disponible plat ou bombé
- Les bouchons bombés sont disponibles dans une variété de couleurs pour l’identification des échantillons
- Autoclavables
- Exempt de RNase, de DNase et d’ADN.
Spécification
Jaune | |
Bombé | |
PP | |
Oui | |
Autoclavable | |
Oui |
Microplaques | |
Non stérile | |
Oui | |
Bouchon bombé en bandelette de 8 | |
Oui | |
Barrette de bouchons |