Learn More
Eppendorf™ Film en aluminium pour PCR
Utilisez cette feuille de métal pour la PCR et d’autres dosages optiques. Les feuilles de métal pour PCR Eppendorf™ offrent à vos plaques PCR une grande étanchéité, en particulier lorsque du matériel de thermoscellage est utilisé.
Marque: Eppendorf™ 0030127790
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
- Le scellage adhésif efficace empêche toute perte par évaporation pendant la PCR
- Retrait de la plaque sans résidu
- Perçage aisé
- Aucune adhérence de la pointe de la pipette (idéale pour les systèmes automatisés)
Spécification
Stérile | |
Idéaux pour les systèmes automatisés, PCR, RT PCR | |
Films et feuilles PCR | |
Oui |
100 Pk. | |
Idéal pour des systèmes automatisés comme PCR, RT PCR | |
Automatique | |
121°C |