missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PD-1 Antibody (spartalizumab) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Code produit 30178278
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30178278 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30178278 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP328111JF635

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human Monoclonal Antibody

PD-1 Monoclonal antibody specifically detects PD-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PD-1
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Clone spartalizumab
Conjugué Janelia Fluor 635
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CD279, CD279 antigen, hPD-1, PD1hPD-l, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, Protein PD-1, SLEB2
Espèces hôtes Human
Immunogène PDCD1/ PD-1/ CD279
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5133
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG4
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.