missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PDIK1L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13482907
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13482907 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13482907 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA528791

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: HeLa, NT2D1. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Xenopus laevis (100%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

PDIK1L is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PDIK1L
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression PDIK1L
Numéro d’ordre du gène Q8N165
Alias de gène BC027088; casein kinase; CLIK1L; PDIK1L; PDLIM1 interacting kinase 1 like; PDLIM1-interacting kinase 1-like; Serine/threonine-protein kinase PDIK1L; STK35L2
Symboles de gène(s) PDIK1L
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the N-terminus region of human PDIK1L. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 149420
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.