missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDLIM5 Monoclonal Antibody (OTI1C11), TrueMAB™, OriGene

Code produit 17531792
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17531792 100 μL
17551792 30 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17531792 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA504505

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

May play an important role in the heart development by scaffolding PKC to the Z-disk region. May play a role in the regulation of cardiomyocyte expansion. Overexpression promotes the development of heart hypertrophy. Contributes to the regulation of dendritic spine morphogenesis in neurons. May restrain postsynaptic growth of excitatory synapses.

Spécification

Antigène PDLIM5
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI1C11
Concentration 0.94 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression PDLIM5
Numéro d’ordre du gène Q96HC4
Alias de gène ENH, ENH1, L9, LIM
Symboles de gène(s) PDLIM5
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length human recombit protein of human PDLIM5 produced in HEK293T cell.
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10611
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.