missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDLIM5 Monoclonal Antibody (OTI1C11), TrueMAB™, OriGene

Code produit 17551792
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17551792 30 μL
17531792 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17551792 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA504505S

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

PDLIM5 Monoclonal antibody specifically detects PDLIM5 in Human samples. It is validated for Western Blot

Spécification

Antigène PDLIM5
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI1C11
Concentration 0.94 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression APMAP
Numéro d’ordre du gène Q9HDC9
Alias de gène 1110001A05Rik; AI987914; C87059; ENH; Enh1; Enh2; Enh3; Enigma homolog; enigma-like LIM domain protein; enigma-like PDZ and LIM domains protein; L9; LIM; Pdlim5; PDZ and LIM domain 5; PDZ and LIM domain protein 5
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length human recombinant protein of human C20orf3 produced in HEK293T cell.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 30 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57136
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.