missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDRG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16816774 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16816774 20 μL 20µL
16806774 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16816774 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 169681AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PDRG may play a role in chaperone-mediated protein folding (Potential).

Spécification

Antigène PDRG1
Applications Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.17 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression PDRG1
Numéro d’ordre du gène P59048, Q642A0, Q9NUG6
Alias de gène C20orf126, p53 and DNA damage regulated 1, PDRG, PDRG1
Symboles de gène(s) Pdrg1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène PDRG1 Fusion Protein Ag9109
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 296278, 68559, 81572
Espèces cibles Mouse, Human, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.