Learn More
Heathrow Scientific Pipette à volume réglable Pearl™, multicanaux
La pipette Pearl™ est une pipette à huit ou douze canaux offrant précision d’ajustement du volume et de manipulation des liquides.
615.00€ - 710.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE |
---|---|
ClipTip | Blanc |
Description | Pearl™ Pipette à volume réglable |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Blanc |
Code produit | Marque | Nombre de canaux | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nombre de canaux | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16360706
|
Heathrow Scientific
HS120215 |
8 | 5 à 50 µl |
615.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16370706
|
Heathrow Scientific
HS120216 |
8 | 30 à 300 µl |
615.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16380706
|
Heathrow Scientific
HS120217 |
12 | 5 à 50 µl |
710.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16390706
|
Heathrow Scientific
HS120218 |
12 | 30 à 300 µl |
710.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
La conception élégante et ergonomique et la diminution de la pression sur le piston aident à réduire les risques de microtraumatismes répétés (MTR), car la pipette ne requiert que 2/3 de la pression de la plupart des pipettes standard. La pipette Pearl™ est testée conformément aux normes et un certificat d’étalonnage est fourni. Fabriquée conformément aux normes ISO 08655 et principes de BPL
- Pièces métalliques internes pour une précision, une stabilité de l’étalonnage et une durée de vie accrues
- Le bouton d’éjection de pointe ergonomique légèrement incliné réduit la fatigue de la main et les risques de microtraumatismes répétés (MTR)
- Réglage facile du volume avec languette de verrouillage pour éviter toute modification accidentelle
- Éjecteur de pointes séparé
- Affichage numérique du volume de grande taille
- Code couleur et indication de la plage de volume
- Pour la confirmation visuelle rapide, le haut et le côté possèdent tous deux des composants à code couleur.
- Certifiée CE et fabriquée conformément aux normes ISO 08655 et principes de BPL
- Autoclavables
Spécification
CE | |
Pearl™ Pipette à volume réglable | |
Blanc | |
Non | |
Pearl™ | |
Pipette à volume réglable | |
Crochet | |
1 Boîte | |
9,53 cm | |
2,54 cm | |
23,50 cm |
Blanc | |
Autoclavable | |
Faible force | |
ABS | |
Non stérile | |
3 positions, chiffre | |
Pointe | |
3,75 in | |
1,00 in | |
9,25 in |