Learn More
PECR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16823804 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16823804 20 μL 20µL
16813804 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16823804 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 149011AP20UL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Rabbit Polyclonal Antibody
PECR (Peroxisomal Trans-2-Enoyl-CoA Reductase) is a Protein Coding gene. Among its related pathways are Metabolism and Allograft rejection. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include signaling receptor binding and coenzyme binding. An important paralog of this gene is DECR1.
Spécification
Antigène PECR
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Concentration 0.13 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression PECR
Numéro d’ordre du gène Q99MZ7, Q9BY49, Q9WVK3
Alias de gène DCR RP, HPDHase, HSA250303, PECR, pVI ARL, SDR29C1, TERP
Symboles de gène(s) PECR
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène PECR Fusion Protein Ag6693
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 111175, 113956, 55825
Espèces cibles Mouse, Rat, Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG