Learn More
Agrumes de pectine, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
Pectin Citrus is promoted in dietary supplement form as an alternative cancer treatment. It can also been used to treat prostate cancer and melanoma. It can also be used as a gelling agent, filler, and stabilizer. It Supports celluar health, promotes immune function, supports cardiovascular health, supports healthy function of multiple organs, Safely chelates heavy metals and toxins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(RUO – Utilisation pour la recherche uniquement.) La pectine de citrus est promue sous forme de supplément alimentaire comme traitement alternatif contre le cancer. Elle peut également être utilisée pour traiter le cancer de la prostate et le mélanome. Elle peut également être utilisée comme agent gélifiant, agent de remplissage et stabilisant. Elle favorise la santé cellulaire, la fonction immunitaire, la santé cardiovasculaire, le bon fonctionnement de plusieurs organes et chélate en toute sécurité les métaux lourds et les toxines.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
(RUO – Utilisation pour la recherche uniquement.) La pectine de citrus est promue sous forme de supplément alimentaire comme traitement alternatif contre le cancer. Elle peut également être utilisée pour traiter le cancer de la prostate et le mélanome. Elle peut également être utilisée comme agent gélifiant, agent de remplissage et stabilisant. Elle favorise la santé cellulaire, la fonction immunitaire, la santé cardiovasculaire, le bon fonctionnement de plusieurs organes et chélate en toute sécurité les métaux lourds et les toxines.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pectin Citrus |
Couleur | Marron à jaune |
Quantité | 100 g |
Merck Index | 14,7063 |
Informations sur la solubilité | It is soluble in water. |
Forme physique | Poudre |