Learn More
Thermo Scientific™ Manchons PEEK pour tubes capillaires HPLC en silice fondue
Réalisez des connexions de tubes capillaires avec des manchons Thermo Scientific™ PEEK pour tubes capillaires en silice fondue
Marque: Thermo Scientific™ F-231
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Utilisez les manchons PEEK Thermo Scientific™ pour tubes capillaires en silice fondue pour connecter les tubes capillaires aux ports conçus pour recevoir un tuyau de diamètre externe de 1/16 de pouce. Chimiquement inertes et flexibles, ils sont capables de résister à des pressions élevées.
Spécification
Tubes capillaires en silice fondue | |
D.I. de 0,021 po ; De couleur naturelle | |
0.533 mm |
Gaine de tubes capillaires | |
0.021 in. | |
PEEK |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.