Learn More
Cytiva Bouchon d’arrêt en PEEK
Permet de connecter des colonnes HiTrap à une seringue, une pompe de laboratoire ou un système de chromatographie. Les bouchons d’arrêt en PEEK GE Healthcare sont utilisés pour sceller le partie supérieure d’une colonne de chromatographie, par exemple les colonnes pré-conditionnées HiTrap™. Bouchons d’arrêt mâles à serrage manuel standard 1/16 po ou standard 5/16 po disponibles.
Marque: Cytiva 11-0003-55
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.00500kg
Description
La conception d’entrée et de sortie des colonnes HiTrap élimine le besoin en connecteurs de colonne lorsqu’ils sont utilisés avec les systèmes de chromatographie ÄKTAdesign™. La connexion à une seringue, à une pompe de laboratoire ou à un système de chromatographie tel que le système FPLC™ est également possible à l’aide de ces connecteurs.- En polyétheréthercétone (PEEK) durable
- Un bouchon d’arrêt à serrage manuel est connecté à chaque colonne HiTrap à la livraison
- Bouchons d’arrêt mâles étroits 1/16 po, standard 1/16 po et standard 5/16 po
Spécification
Bouchon d’arrêt | |
5/boîte | |
Colonnes de chromatographie |
Bouchon d’arrêt mâle étroit 1/16 po | |
PEEK |