Learn More
Trajan Scientific and Medical Tubulure en PEEK, 1/32 po dia. ext., 10 pi
Conçu spécifiquement pour la LC, la LCMS et l’automatisation modernes. Alternative flexible à la tubulure en acier inoxydable dans les applications à haute pression, elle garantit la reproductibilité de vos débits et résultats de chromatographie grâce à une surface interne lisse ainsi qu’à des DI cohérents et à tolérance limitée
65.00€
Spécification
Diamètre (impériale) externe | 1/32 in. |
---|---|
Longueur totale (impériale) | 10 pi |
Matériau | PEEK |
Température max. de fonctionnement (métrique) | 100°C |
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (impériale) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (impériale) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16632552
|
Trajan Scientific and Medical
1301002500-10F |
Naturel | 0,0025 in |
65.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16672552
|
Trajan Scientific and Medical
1301004006-10F |
Noir | 0,004 in |
65.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15780979
|
Trajan Scientific and Medical
1301005001-10F |
Rouge | 0,005 po |
65.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15720989
|
Trajan Scientific and Medical
1301007002-10F |
Jaune | 0,007 po |
65.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15760989
|
Trajan Scientific and Medical
1301010003-10F |
Bleu | 0,010 po |
65.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15700999
|
Trajan Scientific and Medical
1301015008-10F |
Gris | 0,015 po |
65.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16612562
|
Trajan Scientific and Medical
1301015000-10F |
Naturel | 0,015 in |
65.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15740999
|
Trajan Scientific and Medical
1301020004-10F |
Orange | 0,020 po |
65.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Excellente résistance aux produits chimiques.et inerte aux solvants les plus couramment utilisés. Les exceptions sont les réactifs très caustiques, les acides forts et les bases
- Bio-inerte et bio-compatible
- Code couleur conforme aux normes de l’industrie pour faciliter l’identification du diamètre intérieur
- Colorants
- Parois intérieures lisses et DI précis
- Fonctionne bien avec les raccords en polymère ainsi qu’avec les raccords en acier inoxydable
- Peut être adapté aux besoins spécifiques des clients
Spécification
1/32 in. | |
10 pi | |
PEEK | |
100°C |
Usage exclusivement réservé à la recherche