Learn More
Trajan Scientific and Medical Tubulure en PEEK, 1/32 po dia. ext., 100 pi
Conçu spécifiquement pour la LC, la LCMS et l’automatisation modernes. Alternative flexible à la tubulure en acier inoxydable dans les applications à haute pression, elle garantit la reproductibilité de vos débits et résultats de chromatographie grâce à une surface interne lisse ainsi qu’à des DI cohérents et à tolérance limitée
422.00€
Spécification
Diamètre (impériale) externe | 1/32 in. |
---|---|
Longueur totale (impériale) | 100 pi |
Matériau | PEEK |
Température max. de fonctionnement (métrique) | 100°C |
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (impériale) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (impériale) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16622552
|
Trajan Scientific and Medical
1301002500-100F |
Naturel | 0,0025 in |
422.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16662552
|
Trajan Scientific and Medical
1301004006-100F |
Noir | 0,004 in |
422.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15770979
|
Trajan Scientific and Medical
1301005001-100F |
Rouge | 0,005 po |
422.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15710989
|
Trajan Scientific and Medical
1301007002-100F |
Jaune | 0,007 po |
422.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15750989
|
Trajan Scientific and Medical
1301010003-100F |
Bleu | 0,010 po |
422.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15790989
|
Trajan Scientific and Medical
1301015008-100F |
Gris | 0,015 po |
422.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16602562
|
Trajan Scientific and Medical
1301015000-100F |
Naturel | 0,015 in |
422.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15730999
|
Trajan Scientific and Medical
1301020004-100F |
Orange | 0,020 po |
422.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Excellente résistance aux produits chimiques.et inerte aux solvants les plus couramment utilisés. Les exceptions sont les réactifs très caustiques, les acides forts et les bases
- Bio-inerte et bio-compatible
- Code couleur conforme aux normes de l’industrie pour faciliter l’identification du diamètre intérieur
- Colorants
- Parois intérieures lisses et DI précis
- Fonctionne bien avec les raccords en polymère ainsi qu’avec les raccords en acier inoxydable
- Peut être adapté aux besoins spécifiques des clients
Spécification
1/32 in. | |
100 pi | |
PEEK | |
100°C |
Usage exclusivement réservé à la recherche