missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PEF1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13299928
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13299928 100 μL 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13299928 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA521780

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLaS3, HepG2, Molt-4, Raji. Predicted reactivity: Mouse (92%), Rat (91%), Bovine (97%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

PEF1 is a Ca(2+)-binding protein that belongs to the penta-EF-hand (PEF) protein family, which includes the calpain small subunit (CAPNS1), sorcin (SRI), grancalcin (GCA), and ALG2. PEF1 is a Ca(2+)-binding protein that belongs to the penta-EF-hand (PEF) protein family, which includes the calpain small subunit (CAPNS1), sorcin (SRI), grancalcin (GCA), and ALG2 (PDCD6) (Kitaura et al., 2001 ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PEF1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression PEF1
Numéro d’ordre du gène Q9UBV8
Alias de gène 2600002E23Rik; ABP32; PEF protein with a long N-terminal hydrophobic domain; Pef1; PEF1A; Peflin; peflin; LOW QUALITY PROTEIN: peflin; penta-EF hand domain containing 1; penta-EF hand domain-containing protein 1; penta-EF-hand domain containing 1; UNQ1845/PRO3573; zgc:100787
Symboles de gène(s) PEF1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PEF1. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 553115
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.