Learn More
3M™ Casque antibruit PELTOR™ Optime™ I
Click to view available options
Taux de réduction sonore (NRR):
27 dB
Plug Shape:
Rounded
Conditionnement:
1 pièce
Description
Casque antibruit Peltor Optime I
• Léger, 180g
• Confortable
• Protection individuelle caractérisée par sa légèreté et un niveau de protection élevé dans les hautes fréquences
• Combine un profil bas et une profondeur intérieure généreuse pour un grand confort aux oreilles
• Anneaux d'étanchéité larges, remplis de mousse et de liquide pour une étanchéité optimale et une faible pression pour plus de confort
• Idéal pour des tâches longues et moyennes durées
• Arceaux acier inox
• Casque antibruit SNR 27 dB
• Elle convient parfaitement aux environnements industriels et extérieurs
• Casque antibruit Peltor Optime I
• La pièce
• Léger, 180g
• Confortable
• Protection individuelle caractérisée par sa légèreté et un niveau de protection élevé dans les hautes fréquences
• Combine un profil bas et une profondeur intérieure généreuse pour un grand confort aux oreilles
• Anneaux d'étanchéité larges, remplis de mousse et de liquide pour une étanchéité optimale et une faible pression pour plus de confort
• Idéal pour des tâches longues et moyennes durées
• Arceaux acier inox
• Casque antibruit SNR 27 dB
• Elle convient parfaitement aux environnements industriels et extérieurs
• Casque antibruit Peltor Optime I
• La pièce
Spécification
Spécification
| Couleur | Yellow |
| Certifications/Conformité | CE Approved |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour les travaux en atelier et en extérieur |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 27 dB |
| Plug Shape | Rounded |
| Type de produit | Protections auditives Optime 1 |