Learn More
3M™ Casques antibruit PELTOR™ Optime™ III
Click to view available options
Couleur:
Noir, rouge
Vert, noir
Modèle:
Bandeau
Jugulaire
Montés sur casque
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Cups de conception moderne et élégante
- Bonne intelligibilité de la voix
- Grande profondeur des cups permettant de réduire l’humidité et l’accumulation de chaleur
- Coussinets et inserts facilement remplaçables aidant ainsi à les garder propres
- Bandeau profilé unique pour maintenir une pression constante
- Coussinets larges et doux pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort de port
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir, rouge |
| Certifications/Conformité | Approuvé CE |
| À utiliser avec (application) | Exploitation minière, industrie maritime, aéroports et centrales électriques |
| Plug Shape | Ovale |
| Type de produit | Protection auditive Optime III |
| Modèle | Bandeau |