Learn More
3M™ Casque Bluetooth™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI à fonction de modulation sonore
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI est une gamme de casques Bluetooth™ avec modulation des sons pour une protection auditive efficace sans compromettre la qualité de communication.
730.00€
Spécification
Dimensions | Universal |
---|---|
Jetable | Reusable |
Metal Detectable | Yes |
Diélectrique | No |
Foldable | No |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17838139
|
3M™
7100195960 |
Hardhat attached |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17848139
|
3M™
7100196045 |
Headband |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Bénéficiez d'une protection auditive avec une communication sans fil efficace même dans les environnements bruyants avec les casques 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI.
- Ces casques sont équipés de microphones avec modulation des sons pour profiter des sons ambiants et faciliter la communication dans les environnements bruyants, tout en protégeant les utilisateurs contre les bruits temporaires ou intermittents. Lorsque la fonction de modulation des sons est réduite ou même désactivée, les utilisateurs peuvent utiliser la fonction Push-To-Listen. Cette fonction permet d'entendre les bruits ambiants pour les situations qui nécessitent une meilleure connaissance de l'environnement. Appuyez sur n’importe quel bouton pour réajuster la fonction de modulation sonore en fonction de vos préférences.
- Les casques disposent d'une connectivité multipoint Bluetooth™ pour une connexion simultanée et sans-fil avec deux appareils Bluetooth externes. Ils sont équipés d'un microrail à réduction de bruit classé IP68 pour des performances optimisées dans les zones très bruyantes, permettant une communication claire entre les utilisateurs.
- Tous les casques sont disponibles dans une couleur jaune haute visibilité. Ils nécessitent des piles AA ou un pack NiMH rechargeable, offrant 45 heures d'autonomie. Ils sont disponibles sur un bandeau, un serre-nuque ou un attache casque.
- Certains modèles de casques sont disponibles avec le système d'accessoires FLX2 pour une connexion par câble supplémentaire simple et fiable, compatible avec les radios bidirectionnelles les plus courantes. Ceci s'ajoute à un PTT (Push to Talk) robuste et facile à utiliser sur le casque pour une transmission radio sans difficulté.
Spécification
Universal | |
Yes | |
No |
Reusable | |
No |