Learn More
3M™ PELTOR™ X4 Series Ear Muffs
Code produit. p-7214256
Click to view available options
Modèle:
X4A, Serre-tête
CSA Z94.2:
Classe AL
Diélectrique:
Oui
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13499918
Marque: 3M™ 7000103993
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
PELTOR™ X4 Series Ear Muffs combines high attenuation with a sleek, low-profile and lightweight design. Available in over-the-head or hard hat-attached styles.
  • Profil d’oreillette léger et de petite taille avec niveau d’atténuation élevé
  • Haut niveau de protection sans l’encombrement
  • Les mousses innovantes et la haute densité exclusive permettent une récupération lente
  • Les oreillettes jaune-vert clair aident les employeurs à vérifier que les protecteurs auditifs sont portés
  • Disponibles dans les modèles isolés électriquement (à l’exception du modèle X4P3E)
  • Compatibilité avec les casques (exception : modèle X4A)
Compliance
Le casque antibruit 3M™ doit être utilisé conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir, chartreuse
ANSI S3.1974 Oui
Matériau du coussin Mousse
CSA Z94.2 Classe AL
Couleur du coussin Noir
Matériau du bandeau Câble
À utiliser avec (application) Assemblage, nettoyage, démolition, entretien des installations, broyage, fonctionnement de machines, peinture, ponçage, soudage
Modèle X4A, Serre-tête
Paires par paquet 1 de chaque
Taux de réduction sonore (NRR) 27 dB
Type de produit Série X4
Headband Color Noir
Diélectrique Oui
Single Number Rating (SNR) Europe 33 dB