missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PEN1 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen™ PA5144453
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PEN1 Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA
Converts oxidosqualene to arabidiol. Minor production of arabidiol 20,21-epoxide.
Spécification
| PEN1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PEN1 | |
| 04C11 | |
| Rabbit | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 827200 | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
| ELISA, Western Blot | |
| 2.5 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4 | |
| Q9FR95 | |
| PEN1 | |
| Recombinant Arabidopsis thaliana PEN1 protein. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Plant | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu