Learn More
Fisherbrand™ Électrodes de pénétration
Dotée d’une durée de vie plus longue qu’une électrode classique, cette électrode à gel électrolytique est idéale pour la viande, le fromage, les fruits et la pâte à pain.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Description
- Électrode à gel électrolytique pour la viande, le fromage, le fruit, la pâte, le pain
- Durée de vie plus longue qu’une électrode classique
Spécification
Électrode à gel électrolytique pénétrante | |
Électrode de pénétration | |
Gel | |
0°C à 60°C |
8 mm | |
120 mm | |
2 à 13 |