missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide pentadécanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7022065
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11437636

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14664.09

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 1002-84-2 | C15H30O2 | 242.403 g/mol

Pentadecanoic acid is a lipid used in proteomics research. It is also used as a biomarker for dietary milk intake. It can be labelled as a biomarker for myocardial fatty acid metabolism in ischemia/reperfusion studies.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’acide pentadécanoïque est un lipide utilisé dans la recherche protéomique. Il est également utilisé comme bio-marqueur pour étudier la consommation de lait et de produits laitiers. Il peut être qualifié de bio-marqueur pour le métabolisme des acides gras myocardiques dans les études d’ischémie/reperfusion. Source d’énergie in vivo.

Solubilité
Soluble dans l’éthanol.

Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des bases, des agents oxydants et des agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1002-84-2
Formule moléculaire C15H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 242.403
Numéro MDL MFCD00002745
Clé InChI WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentadecylic acid, n-pentadecanoic acid, pentadecyclic acid, n-pentadecylic acid, unii-ccw02d961f, pentadecyclate, n-pentadecylate, n-pentadecanoate, n-pentadecanoicacid, pentadecansäure
CID PubChem 13849
ChEBI CHEBI:42504
Nom IUPAC Acide pentadécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O

Spécification

Nom chimique ou matériau Pentadecanoic acid
Point de fusion 51°C to 54°C
Point d’ébullition 257°C (100 mmHg)
Point d’éclair 110°C (230°F)
Formule linéaire CH3(CH2)13CO2H
Quantité 10 g
Beilstein 1773831
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol.
Poids de la formule 242.4
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentadecanoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Pentadecanoic acid

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis