Learn More
Pentaméthylbenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Pentamethylbenzene is used to prepare a mixture of nitropentamethylbenzene and 2,3,4,5-tetramethylbenzyl nitrate1. It was also used to prepare propene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le pentaméthylbenzène est utilisé pour préparer un mélange de nitropentaméthylbenzène et de 2,3,4,5-tétraméthylbenzyle nitrate1. Il a également été utilisé pour préparer du propène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Le pentaméthylbenzène est utilisé pour préparer un mélange de nitropentaméthylbenzène et de 2,3,4,5-tétraméthylbenzyle nitrate1. Il a également été utilisé pour préparer du propène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pentamethylbenzene |
Point de fusion | 50°C to 51°C |
Densité | 0.917 |
Point d’ébullition | 231°C to 232°C |
Point d’éclair | 91°C (195°F) |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN1325 |
Beilstein | 1905349 |
Poids de la formule | 148.25 |
Pourcentage de pureté | 99% |