missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pentane, CHROMASOLV™, Pour l’analyse des résidus de pesticides, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Description
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pentane |
Formule linéaire | CH3(CH2)3CH3 |
Numéro UN | UN1265 |
Beilstein | 969132 |
Poids de la formule | 72.15g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% (GC) |
Qualité | CHROMASOLV™ |
Densité | 0.626g/mL at 25°C |
Quantité | 6 x 1 L |
Limite d’explosion | 0.083 |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'