Learn More
Pentane, CHROMASOLV™, pour l’analyse des résidus (d’hydrocarbures halogénés hautement volatils), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1L
2.5L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC
CHROMASOLV™, pour l’analyse des résidus (d’hydrocarbures halogénés hautement volatils), ≥99,0 %
  • Pour la chromatographie en phase gazeuse (CPG)
  • Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et d’autres substances peu volatiles utilisant la CPG
  • Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées pour chaque solvant
Nom chimique ou matériau Pentane
Informations supplémentaires for residue analysis (of high-volatile halogenated hydrocarbons)
Formule linéaire CH3(CH2)3CH3
Numéro UN UN1265
Beilstein 969132
Poids de la formule 72.15g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%, ≥99% (GC)
Qualité CHROMASOLV™
Densité 0.626g/mL at 25°C
Quantité 2.5L
Limite d’explosion 0.083
Point d’éclair −49°C (−56.2°F)
Température d’allumage 500°F
Densité de vapeur 2.48 (vs air)
Afficher plus Afficher moins