Learn More
Pepstatine A, Fisher BioReagents
111.00€ - 2110.00€
Identifiants chimiques
CAS | 26305-03-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C34H63N5O9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 685.904 |
Clé InChI | FAXGPCHRFPCXOO-WQILDUGRSA-N |
Synonyme | pepstatin a |
CID PubChem | 131801262 |
Nom IUPAC | (3R,4S)-3-hydroxy-4-[[(2R)-2-[[(3R,4S)-3-hydroxy-6-methyl-4-[[(2S)-3-methyl-2-[[(2S)-3-methyl-2-(3-methylbutanoylamino)butanoyl]amino]butanoyl]amino]heptanoyl]amino]propanoyl]amino]-6-methylheptanoic acid |
SMILES | CC(C)CC(C(CC(=O)O)O)NC(=O)C(C)NC(=O)CC(C(CC(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)CC(C)C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10011413
|
Fisher Bioreagents
BP2671-5 |
5mg | Verre ambré |
111.00€
5mg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10786834
|
Fisher Bioreagents
BP2671-10 |
10mg | Verre ambré |
134.00€
10mg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10264583
|
Fisher Bioreagents
BP2671-25 |
25mg | Verre ambré |
237.00€
25mg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10051553
|
Fisher Bioreagents
BP2671-250 |
250mg | Verre ambré |
2110.00€
250mg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10410464
|
Fisher Bioreagents
BP2671-100 |
100mg | Verre ambré |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
Description
La pepstatine A est un inhibiteur de la pepsine, de la rénine, de la cathepsine D et d‘autres protéases acides.Identifiants chimiques
26305-03-3 | |
685.904 | |
pepstatin a | |
(3R,4S)-3-hydroxy-4-[[(2R)-2-[[(3R,4S)-3-hydroxy-6-methyl-4-[[(2S)-3-methyl-2-[[(2S)-3-methyl-2-(3-methylbutanoylamino)butanoyl]amino]butanoyl]amino]heptanoyl]amino]propanoyl]amino]-6-methylheptanoic acid |
C34H63N5O9 | |
FAXGPCHRFPCXOO-WQILDUGRSA-N | |
131801262 | |
CC(C)CC(C(CC(=O)O)O)NC(=O)C(C)NC(=O)CC(C(CC(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)CC(C)C)O |
Spécification
Pepstatin A | |
Blanc | |
230° to 240°C | |
Conforms to reference | |
Verre ambré | |
pepstatin a | |
FAXGPCHRFPCXOO-WQILDUGRSA-N | |
(3R,4S)-3-hydroxy-4-[[(2R)-2-[[(3R,4S)-3-hydroxy-6-methyl-4-[[(2S)-3-methyl-2-[[(2S)-3-methyl-2-(3-methylbutanoylamino)butanoyl]amino]butanoyl]amino]heptanoyl]amino]propanoyl]amino]-6-methylheptanoic acid | |
131801262 | |
Poudre / Solide |
26305-03-3 | |
235°C | |
Pass Test | |
C34H63N5O9 | |
15, 7260 | |
5mg | |
CC(C)CC(C(CC(=O)O)O)NC(=O)C(C)NC(=O)CC(C(CC(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)CC(C)C)O | |
685.904 | |
685.9 |