Learn More
Acide perchlorique, 60 %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
69.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500ml
2,5 L
Spécification
pH | 0,1 |
Couleur | Incolore |
Point de fusion | -18°C |
Point d’ébullition | 203°C |
Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
Tension de vapeur | 6,8 mmHg 25 |
Quantité | 500ml |
Viscosité | 3,5 mPaS à 20°C |
Forme physique | Liquide |
Poids de la formule | 100.46g/mol |