Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants pour doigts Perfect Poly™
Code produit 11891741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
Conditionnement:
10 paires
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11891741 8 10 paires
11871741 6 10 paires
11881741 7 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11891741 Fournisseur Honeywell Safety Products™ Code fournisseur 223224008
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants en maille de polyamide blancs avec bouts des doigts revêtus de polyuréthane offrent une bonne dextérité, un ajustement serré et une bonne préhension pour les travaux de précision. La maille des gants pour doigts Honeywell Safety Products™ Perfect Poly™ offre respirabilité et confort, ainsi qu’une excellente résistance à l’abrasion et aux déchirures.
  • Gants en maille de polyamide non collant, blancs, adaptés aux travaux de précision.
  • Conçus pour la manipulation de produits fins dans un environnement sec.
  • Excellente résistance à l’abrasion et aux déchirures.
  • Sans silicone et adapté aux environnements de peinture.
  • Revêtement en polyuréthane blanc sur le bout des doigts, pour une bonne préhension.
  • Le tricot étanche offre confort, support, dextérité, toucher et limite la pénétration de la saleté.
  • L’aération du dos de la main et de la paume optimise la respirabilité.
  • Poignet élastique.
  • La couleur blanche améliore l’hygiène et la propreté du gant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Risques mineurs CATÉGORIE I CE, Norme de base EN 420-2003, Catégorie EPI 1 CE, Numéro de certificat CE - autocertification
Classification Dextérité :5
Zone enduite Doigts
Description Jauge 15
Coating Material Polyuréthane
Couleur Blanc
Matériau Polyuréthane, Polyamide
Type de produit Gants
Dimensions 8
À utiliser avec (application) Industrie automobile, secteur aéronautique et services publics
Comprend Poignet élastique
Quantité 10 paires/boîte
Longueur (métrique) 23 cm