missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Perilipin-3/TIP47 Recombinant Protein Antigen

Code produit. 18614928 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
:
0.1 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18614928

Marque: Novus Biologicals™ NBP249485PEP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

À utiliser avec (application) Antibody Competition
Formule PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Identification génétique (Entrez) 10226
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 25 kDa
Quantité 0.1 mL
Conditions de stockage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gène Cargo selection protein TIP47, M6PRBP1MGC2012, Mannose-6-phosphate receptor-binding protein 1, perilipin 3,47 kDa MPR-binding protein, perilipin-3, Placental protein 17,47 kDa mannose 6-phosphate receptor-binding protein, PP17MGC11117, tail-interacting protein, 47 kD, TIP47mannose-6-phosphate receptor binding protein 1
Symbole de gène(s) PLIN3
Propriétés des inhibiteurs This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-49485. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Catégorie de recherche Diabetes Research, Golgi Apparatus Markers, Lipid and Metabolism, Lipid Droplets, Signal Transduction
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine Perilipin-3/TIP47
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis