Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire FFAP GC Permabond™
Marque:  Macherey-Nagel™ 723830.10
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10033011
  • 301.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-06-2023
Spécification
0,32 mm
Colonne capillaire GC
GC, Acides carboxylés libres
220°C à 240°C
10 m
1 de chaque
G25, G35
0,5 mm
Permabond™ FFAP
0,35 µm
Permabond™ FFAP