Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire SE-30 GC Permabond™
Marque: Macherey-Nagel™ 723306.25
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
0,32 mm | |
Colonne capillaire GC | |
Permabond™ SE-30 | |
300°C à 320°C | |
25 m | |
1 de chaque |
G2 | |
0,5 mm | |
GC | |
0,25 μm | |
Permabond™ SE-30 |