Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire SE-30 GC Permabond™
Marque: Macherey-Nagel™ 723052.25
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
0,25 mm | |
Colonne capillaire GC | |
SE-30 Permabond™ | |
300°C à 320°C | |
25 m | |
1/boîte |
G2 | |
0,4 mm | |
GC | |
0,25 μm | |
SE-30 Permabond™ |